1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene
C17364500
EHERC17364500EA
42
EUR
EHERC17364500
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorbenzol
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorbenzol
Formel:
C₆HCl₄NO₂ Molecular Weight: 260,89 g/mol Schmelzpunkt: 66…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007064 CAS-Nummer: 879-39-0 EINECS: 212-906-5 |