2,3,4,5-Tetrachlorphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
C17374500
EHERC17374500EA 103 EUR
EHERC17374500
2,3,4,5-Tetrachlorphenol
2,3,4,5-Tetrachlorphenol
Formel: C₆H₂Cl₄O
Molecular Weight: 231,89 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 4901-51-3
EINECS: 225-531-7
UN: 2020
ADR: 6.1,III