2,3,4,6-Tetrachlorphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C17374600
EHERC17374600EA 105 EUR
EHERC17374600
2,3,4,6-Tetrachlorphenol
2,3,4,6-Tetrachlorphenol
Formel: C₆H₂Cl₄O
Molecular Weight: 231,89 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,839 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 58-90-2
EINECS: 200-402-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III