2-Chlorbenzotrichlorid

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: α,α,α,2-Tetrachlortoluol

C17379800
EHERC17379800EA 35 EUR
EHERC17379800
2-Chlorbenzotrichlorid
2-Chlorbenzotrichlorid
Formel: C₇H₄Cl₄
Molecular Weight: 229,92 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 1,5187 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000788
CAS-Nummer: 2136-89-2
EINECS: 218-377-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR