α,α,α,4-Tetrachlortoluol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 4-Chlorobenzotrichloride, 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene

C17380000
EHERC17380000EA 40 EUR
EHERC17380000
α,α,α,4-Tetrachlortoluol
α,α,α,4-Tetrachlortoluol
Formel: C₇H₄Cl₄
Molecular Weight: 229,92 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,8 °C
Dichte: 1,5036 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000790
CAS-Nummer: 5216-25-1
EINECS: 226-009-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR