Lignocerylalkohol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1-Tetracosylalkohol, Tricosylcarbinol, 1-Hydroxytetracosan, Lignocerylalkohol

C17396100
EHERC17396100EA 100 EUR
EHERC17396100
Lignocerylalkohol
1-Tetracosanol
Formel: H₃C(CH₂)₂₂CH₂OH
Molecular Weight: 354.66 g/mol
Siedepunkt: 190
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042662
CAS-Nummer: 506-51-4
EINECS: 208-043-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR