Myristinsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Tetradecansäure

C17396700
EHERC17396700EA 44 EUR
EHERC17396700
Myristinsäure
Myristinsäure
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Molecular Weight: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >165 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002744
CAS-Nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR