1-Tetradecanol
Lieferant: EHRENSTORFER
C17396800
EHERC17396800EA 38 EUR
EHERC17396800
1-Tetradecanol
1-Tetradecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004757
CAS-Nummer: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361