2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol ((±)- und meso-Gemisch)
Lieferant: EHRENSTORFER
C17413600
EHERC17413600EA 48 EUR
EHERC17413600
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol ((±)- und meso-Gemisch)
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol ((±)- und meso-Gemisch)
Formel: C₁₄H₂₆O₂
MDL: MFCD00008942
CAS-Nummer: 126-86-3
EINECS: 204-809-1