Theobromin
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dimethylxanthin, 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, 3,7-Dimethyl-2,6(1H,3H)-purindion, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurin, 3,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 3,7-Dimethyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purin-2,6-dion
C17445900
EHERC17445900EA
0
EUR
EHERC17445900
Theobromin
Theobromin
Formel:
C₇H₈N₄O₂ Molecular Weight: 180,17 g/mol Schmelzpunkt: 357 °C Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00022830 CAS-Nummer: 83-67-0 |