Thiamin Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Thiaminiumchlorid, Antiberiberifaktor Hydrochlorid, antineuritisches Vitamin Hydrochlorid, Aneurin Hydrochlorid, Thiaminchlorid Hydrochlorid, Vitamin B1 Hydrochlorid
C17455000
EHERC17455000EA
46
EUR
EHERC17455000
Thiamin Hydrochlorid
Thiamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS Molecular Weight: 337.27 g/mol Schmelzpunkt: 252 Dichte: 1.401 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012780 CAS-Nummer: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Merck Index: 13,09366 |