2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin
C17561500
EHERC17561500EA
42
EUR
EHERC17561500
2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
2-Thiouracil
Formel:
C₄H₄N₂OS Molecular Weight: 128,15 g/mol Schmelzpunkt: 340 °C |
MDL:
MFCD00006039 CAS-Nummer: 141-90-2 EINECS: 205-508-8 Merck Index: 12,09504 |