Thiram

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Bis(dimethyl-thiocarbamoyl)disulfid

C17570000
EHERC17570000EA 60 EUR
EHERC17570000
Thiram
Thiram
Formel: C₆H₁₂N₂S₄
Molecular Weight: 240,44 g/mol
Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Dichte: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008325
CAS-Nummer: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR