DL-Threonin
Lieferant: EHRENSTORFER
C17575000
EHERC17575000EA 98 EUR
EHERC17575000
DL-Threonin
DL-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063722
CAS-Nummer: 80-68-2
EINECS: 201-300-6