Thymol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C17575200
EHERC17575200EA 51 EUR
EHERC17575200
Thymol
Thymol
Formel: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Dichte: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002309
CAS-Nummer: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM