Tolbutamid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: N-(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide
C17589900
EHERC17589900EA 49 EUR
EHERC17589900
Tolbutamid
Tolbutamid
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Molecular Weight: 270.35 g/mol
MDL: MFCD00027169
CAS-Nummer: 64-77-7
EINECS: 200-594-3