Toluol-4-sulfonamid

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: p-Toluolsulfonsäureamid, Toluol-4-sulfonsäureamid, 4-Methylbenzolsulfonsäureamid

C17594700
EHERC17594700EA 42 EUR
EHERC17594700
Toluol-4-sulfonamid
Toluol-4-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171,22 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011692
CAS-Nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR