m-Toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Toluidin, 3-Methylanilin, 3-Aminotoluol
C17594900
EHERC17594900EA
29.44
EUR
EHERC17594900
m-Toluidin
m-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Molecular Weight: 107,16 g/mol Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0,98444 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007808 CAS-Nummer: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,09614 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...