p-Toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C17595000
EHERC17595000EA 29.44 EUR
EHERC17595000
p-Toluidin
p-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007906
CAS-Nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674