Retinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: all-trans-Retinoic acid, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, ATRA, Vitamin A acid, Tretinoin
C17608000
EHERC17608000EA 58 EUR
EHERC17608000
Retinsäure
Retinsäure
Formel: C₂₀H₂₈O₂
Molecular Weight: 300,44 g/mol
MDL: MFCD00001551
CAS-Nummer: 302-79-4
EINECS: 206-129-0