1,2,4-Triazol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 1,2,4-1H-Triazol
C17649500
EHERC17649500EA 49 EUR
EHERC17649500
1,2,4-Triazol
1,2,4-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
Molecular Weight: 69.07 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Dichte: 1.394 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00005228
CAS-Nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735