2,4,6-Tribromanisol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene

C17664000
EHERC17664000EA 124 EUR
EHERC17664000
2,4,6-Tribromanisol
2,4,6-Tribromanisol
Formel: C₇H₅Br₃O
Molecular Weight: 344,83 g/mol
Siedepunkt: 297…299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00192510
CAS-Nummer: 607-99-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR