1,2,4-Tribrombenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C17664900
EHERC17664900EA 40 EUR
EHERC17664900
1,2,4-Tribrombenzol
1,2,4-Tribromobenzene
Formel: C₆H₃Br₃
Molecular Weight: 314,8 g/mol
Siedepunkt: 85…90 °C (0,04 mmHg)
Schmelzpunkt: 44 °C
MDL: MFCD00000062
CAS-Nummer: 615-54-3
EINECS: 210-433-9