1,3,5-Tribrombenzol

Lieferant: EHRENSTORFER

C17665000
EHERC17665000EA 64 EUR
EHERC17665000
1,3,5-Tribrombenzol
1,3,5-Tribromobenzene
Formel: C₆H₃Br₃
Molecular Weight: 314,8 g/mol
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…123 °C
Dichte: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000080
CAS-Nummer: 626-39-1
EINECS: 210-947-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR