2,4,6-Tribromphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C17666000
EHERC17666000EA 43 EUR
EHERC17666000
2,4,6-Tribromphenol
2,4,6-Tribromphenol
Formel: C₆H₃Br₃O
Molecular Weight: 330,8 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Dichte: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002150
CAS-Nummer: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
Merck Index: 12,09744