Natriumtrichloracetat

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: TCA-Na, Trichloressigsäure Natriumsalz

C17684500
EHERC17684500EA 49 EUR
EHERC17684500
Natriumtrichloracetat
Natriumtrichloracetat
Formel: C₂Cl₃NaO₂
Molecular Weight: 185.37 g/mol
MDL: MFCD00064198
CAS-Nummer: 650-51-1
EINECS: 211-479-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR