ω,2,4-Trichloracetophenon

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: α,2,4-Trichloracetophenon, 2,2',4'-Trichloracetophenon, 2,4-Dichlorphenacylchlorid

C17690000
EHERC17690000EA 40 EUR
EHERC17690000
ω,2,4-Trichloracetophenon
ω,2,4-Trichloracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₃O
Molecular Weight: 223.49 g/mol
Siedepunkt: 292
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000934
CAS-Nummer: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR