2,3,4-Trichloranilin
Lieferant: EHRENSTORFER
C17700000
EHERC17700000EA 44 EUR
EHERC17700000
2,3,4-Trichloranilin
2,3,4-Trichloranilin
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molecular Weight: 196,46 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042819
CAS-Nummer: 634-67-3
EINECS: 211-215-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II