2,4,5-Trichloranilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C17700200
EHERC17700200EA 39 EUR
EHERC17700200
2,4,5-Trichloranilin
2,4,5-Trichloranilin
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molecular Weight: 196,46 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007662
CAS-Nummer: 636-30-6
EINECS: 211-254-9
UN: 2018
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR