3,4,5-Trichloranilin

Lieferant: EHRENSTORFER

C17700300
EHERC17700300EA 44 EUR
EHERC17700300
3,4,5-Trichloranilin
3,4,5-Trichloranilin
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molecular Weight: 196,46 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007769
CAS-Nummer: 634-91-3
EINECS: 211-218-2
UN: 2018
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR