2,4,6-Trichloranilin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C17700600
EHERC17700600EA 41 EUR
EHERC17700600
2,4,6-Trichloranilin
2,4,6-Trichloranilin
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molecular Weight: 196,46 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007663
CAS-Nummer: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN: 2018
ADR: 6.1,II