2,3,4-Trichloranisol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
1-Methoxy-2,3,4-trichlorbenzol
C17713400
EHERC17713400EA
42
EUR
EHERC17713400
2,3,4-Trichloranisol
2,3,4-Trichloranisol
Formel:
C₇H₅Cl₃O Molecular Weight: 211,47 g/mol |
CAS-Nummer:
54135-80-7 EINECS: 258-990-7 |