2,3,6-Trichloranisol
Lieferant: EHRENSTORFER
C17713600
EHERC17713600EA 52 EUR
EHERC17713600
2,3,6-Trichloranisol
2,3,6-Trichloranisol
Formel: C₇H₅Cl₃O
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 50375-10-5
EINECS: 256-561-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III