2,4,6-Trichloranisol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 1,3,5-Trichloro-2-methoxybenzene, 2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene

C17714600
EHERC17714600EA 43 EUR
EHERC17714600
2,4,6-Trichloranisol
2,4,6-Trichloranisol
Formel: C₇H₅Cl₃O
Molecular Weight: 211,47 g/mol
Siedepunkt: 235…238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000588
CAS-Nummer: 87-40-1
EINECS: 201-743-5
Merck Index: 13,09702

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR