2,4,6-Trichloranisol-[D5]

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C17714601
EHERC17714601EA 396 EUR
EHERC17714601
2,4,6-Trichloranisol-[D5]
2,4,6-Trichloranisol-[D5]
Formel: C₇D₅Cl₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 352439-08-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR