1,2,4-Trichlorbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C17722400
EHERC17722400EA 29.07 EUR
EHERC17722400
1,2,4-Trichlorbenzol
1,2,4-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Molecular Weight: 181,45 g/mol
Siedepunkt: 214,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR