1,3,5-Trichlorbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C17723500
EHERC17723500EA 35 EUR
EHERC17723500
1,3,5-Trichlorbenzol
1,3,5-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Molecular Weight: 181,45 g/mol
Siedepunkt: 208,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63,4 °C
Dichte: 1,4604 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000585
CAS-Nummer: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
Merck Index: 12,09761

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR