2,2,2-Trichlorethanol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol

C17739000
EHERC17739000EA 28.21 EUR
EHERC17739000
2,2,2-Trichlorethanol
2,2,2-Trichloroethanol
Formel: C₂H₃Cl₃O
Molecular Weight: 149,4 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004677
CAS-Nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09786

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR