1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1-Nitro-2,4,6-trichlorbenzol, 2,4,6-Trichlornitrobenzol
C17761300
EHERC17761300EA 38 EUR
EHERC17761300
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzol
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
Molecular Weight: 226,45 g/mol
Schmelzpunkt: 71 °C
MDL: MFCD00014690
CAS-Nummer: 18708-70-8
EINECS: 242-518-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III