5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1-Nitro-2,4,5-trichlorbenzol, 1,2,4-Trichlor-5-nitrobenzol, 2,4,5-Trichlornitrobenzol

C17762400
EHERC17762400EA 31 EUR
EHERC17762400
5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol
5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
Molecular Weight: 226,45 g/mol
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59 °C
Dichte: 1,79 g/cm³ (22 °C)
MDL: MFCD00007072
CAS-Nummer: 89-69-0
EINECS: 201-931-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR