2,3,4-Trichlorphenol

Lieferant: EHRENSTORFER

C17773400
EHERC17773400EA 80 EUR
EHERC17773400
2,3,4-Trichlorphenol
2,3,4-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
Molecular Weight: 197,45 g/mol
Siedepunkt: 256,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…79 °C
CAS-Nummer: 15950-66-0
EINECS: 240-083-2
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR