2,3,5-Trichlorphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
C17773500
EHERC17773500EA 58 EUR
EHERC17773500
2,3,5-Trichlorphenol
2,3,5-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
Molecular Weight: 197,45 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62 °C
MDL: MFCD00002164
CAS-Nummer: 933-78-8
EINECS: 213-272-2
UN: 2020
ADR: 6.1,III