2,4,5-Trichlorphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C17774500
EHERC17774500EA 47 EUR
EHERC17774500
2,4,5-Trichlorphenol
2,4,5-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
Molecular Weight: 197,45 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002170
CAS-Nummer: 95-95-4
EINECS: 202-467-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09772

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR