2,4,6-Trichlorphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: TCP
C17774600
EHERC17774600EA 35 EUR
EHERC17774600
2,4,6-Trichlorphenol
2,4,6-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
Molecular Weight: 197,45 g/mol
Siedepunkt: 244,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼66 °C
Dichte: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002172
CAS-Nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773