1,2,3-Trichlorpropan

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Trichlorhydrin, Glycerintrichlorhydrin

C17780000
EHERC17780000EA 28.21 EUR
EHERC17780000
1,2,3-Trichlorpropan
1,2,3-Trichlorpropan
Formel: ClH₂CCHClCH₂Cl
Molecular Weight: 147,43 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14,7 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000946
CAS-Nummer: 96-18-4
EINECS: 202-486-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR