α,2,6-Trichlortoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 1-(Chlormethyl)-2,6-dichlorbenzol, 1,3-Dichlor-2-(chlormethyl)benzol, 2,6-Dichlorbenzylchlorid
C17787600
EHERC17787600EA 29.71 EUR
EHERC17787600
α,2,6-Trichlortoluol
α,2,6-Trichlortoluol
Formel: C₇H₅Cl₃
Molecular Weight: 195,47 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…50 °C
MDL: MFCD00000897
CAS-Nummer: 2014-83-7
EINECS: 217-940-4
UN: 3261
ADR: 8,II