o,o,o-Tritolylphosphat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Phosphorsäure-o,o,o-tritolylester, o,o,o-Tricresyl phosphate, o,o,o-Trikresylphosphat, Tris(2-methylphenyl)phosphat, Tri-o-tolylphosphat, Phosphorsäuretri-o-tolylester, o,o,o-TKP, ortho-Phosphorsäuretri(2-methylphenyl)ester, ortho-Phosphorsäuretri(o-methylphenyl)ester

C17800810
EHERC17800810EA 40 EUR
EHERC17800810
o,o,o-Tritolylphosphat
o,o,o-Tritolylphosphat
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molecular Weight: 368,37 g/mol
Siedepunkt: 410 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 1,1955 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041906
CAS-Nummer: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09893

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR