p,p,p-Tritolylphosphat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: p,p,p-Trikresylphosphat, p,p,p-TKP, Phosphorsäuretri-p-tolylester, ortho-Phosphorsäuretri(4-methylphenyl)ester, Phosphorsäure-p,p,p-tritolylester, p,p,p-Tricresyl phosphate, Tri-p-tolylphosphat, ortho-Phosphorsäuretri(p-methylphenyl)ester, Tris(4-methylphenyl)phosphat

C17800830
EHERC17800830EA 40 EUR
EHERC17800830
p,p,p-Tritolylphosphat
p,p,p-Tritolylphosphat
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molecular Weight: 368,37 g/mol
Siedepunkt: 439 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77 °C
Dichte: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 230 °C
CAS-Nummer: 78-32-0
EINECS: 201-105-6
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR