Triclosan
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
C17803000
EHERC17803000EA 51 EUR
EHERC17803000
Triclosan
Triclosan
Formel: C₁₂H₇Cl₃O₂
Molecular Weight: 289,54 g/mol
MDL: MFCD00800992
CAS-Nummer: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2