Triethylphosphat
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C17835500
EHERC17835500EA 29.44 EUR
EHERC17835500
Triethylphosphat
Triethylphosphat
Formel: C₆H₁₅O₄P
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009077
CAS-Nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806